Learn More
R&D Systems™ Human CXCL4/PF4 (NP_002610.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CXCL4/PF4 |
| Número de acceso | NP_002610.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5196 |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |