Learn More
R&D Systems™ Human CXCL3/GRO gamma/CINC-2 (NP_002081.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18763937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18763937 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18763937 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 42.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
génica CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1
Número de acceso NP_002081.2
ID de gen (Entrez) 2921
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 3, CINC-2, CINC-2b, C-X-C motif chemokine 3, Dcip1, Gm1960, GRO gamma, GRO3, GRO3 oncogene, GROg, GRO-gamma, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, melanoma growth stimulatory activity gamma, MGSA gamma, MIP-2b, MIP2B, MIP2-beta, SCYB3
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg