Learn More
Abcam Línea celular THP-1 de eliminación humana de CXCL10 (IP10)
Código de producto. 32157801 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157801 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
32155979 1.000.000 de celdas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32157801 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2778602x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La línea celular CXCL10 KO disponible para pedido. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 80 pb en el Exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo knocko...
Línea celular CXCL10 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 80 pb en el Exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas