Learn More
R&D Systems™ Human CTP Synthase/CTPS1 (NP_001896.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CTP synthase |
| Número de acceso | NP_001896.2 |
| Concentración | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1789 bp |
| ID de gen (Entrez) | 1503 |
| Alias de gen | CTP synthase, CTP synthase 1, CTP synthetase 1, cytidine 5-prime triphosphate synthetase, cytidine 5 '-triphosphate synthetase, EC 6.3.4.2, GATD5, IMD24, UTP--ammonia ligase 1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |