Learn More
Abcam Línea celular de HCT116 CSNK2A1 knockout en humanos
Código de producto. 32154599 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32154599 1.000.000 de celdas cada uno
32139814 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32154599 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2668641000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CSNK2A1 línea celular KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el exón 8. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: selec...
CSNK2A1 línea celular KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el exón 8. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas