Learn More
R&D Systems™ Human CRBN (NP_057386.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18791457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18791457 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18791457 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Especificaciones
génica CRBN
Número de acceso NP_057386.2
ID de gen (Entrez) 51185
Alias de gen cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2 A, protein cereblon, protein x 0001
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg