Learn More
Invitrogen™ Human COX-2 ELISA Kit
Código de producto. 17184869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17184869 5 x 96 pruebas cada uno
17144403 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17184869 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH125RBX5
ELISA
El COX-2 humano cuantifica el COX-2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el COX-2 humano natural y recombinante.
La COX2 convierte el araquidonato en prostaglandina H2 (PGH2), un paso comprometido en la síntesis de prostanoides, incluida la producción de prostaglandinas inflamatorias. La conversión de araquidonato en prostaglandina H2 es una reacción de dos pasos: una reacción de la ciclooxigenasa (COX) que convierte el araquidonato en prostaglandina G2 (PGG2) y una reacción de la peroxidasa en la que la PGG2 se reduce a prostaglandina H2 (PGH2). Se expresa de forma constitutiva en algunos tejidos en condiciones fisiológicas, como el endotelio, el riñón y el cerebro, y se regula al alza en condiciones patológicas, como en el cáncer y la inflamación (en contraste con la isoenzima PTGS1, que se expresa de forma ubicua). La regulación ascendente de la COX2 también se asocia con un aumento de la adhesión celular, cambios fenotípicos, resistencia a la apoptosis y angiogénesis tumoral. En las células cancerosas, la COX2 es un paso clave en la producción de prostaglandina E2 (PGE2), que desempeña importantes funciones en la modulación de la motilidad, la proliferación y la resistencia a la apoptosis. La COX2 es inhibida naturalmente por el calcitriol (la forma activa de la vitamina D). Los glucocorticoides trans-reprimen crónicamente la actividad del gen PTGS2 in vivo, en parte interfiriendo con el inicio y la elongación de la transcripción. La COX2 es un objetivo de los AINE, como la aspirina, que puede reducir el dolor y la hinchazón de la inflamación impulsada por la COX2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Coii; Co x 2; COX-2; ciclooxigenasa; ciclooxigenasa 2; Ciclooxigenasa 2 b; ciclooxigenasa-2; citocromo c oxidasa polipéptido II; citocromo c oxidasa subunidad 2; citocromo c oxidasa subunidad II; glucocorticoides regulados por ciclooxigenasa inflamatoria; Gripghs; hCox-2; proteína indicadora asociada a la activación de macrófagos P71/73; citocromo c oxidasa II codificada mitocondrialmente; Mtco2; MT-CO2; PES-2; PGG/HS PGH sintasa 2; PGHS2; PGHS-2; PGHS-b; PHS II; PHS-2; Prostaglandina G/H sintasa 2; Prostaglandina H2 sintasa 2; Prostaglandina endoperóxido sintasa 2; prostaglandina endoperóxido sintasa 2 (prostaglandina G/H sintasa y ciclooxigenasa); Ptgs2; Tis10; proteína TIS10
Intervalo del ensayo De 1,2 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P35354
Símbolo de gen PTGS2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo COX2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min