Learn More
R&D Systems™ Human Colon descending Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Descripción
The Human Colon descending Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon descending |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Tipo de producto | Human Colon descending Whole Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación