Learn More
R&D Systems™ Human Collagen XVII (NP_000485) VersaClone cDNA
Código de producto. 18714238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18714238 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18714238 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Collagen Type XVII Alpha 1
The Human Collagen XVII (NP_000485) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Collagen XVII, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Collagen XVII insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hCOL17A1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación