Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout COL9A3 humana
Código de producto. 32141040 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32141040 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32141040 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2647072x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular KO COL9A3 disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 10 pbbs en el éxon 14 y deleción de 38 pbb, deleción de 7 pb. en el éxon 14 y deleción de 7 pb. en el éxon 14. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de control 1000000 C...
Línea celular KO COL9A3 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 10 pbbs en el éxon 14 y deleción de 38 pbbs en el exón 14 y deleción de 7 pbb. en el éxon 14. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas