Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para factor XIV humano de coagulación/proteína C
Descripción
La proteína C es una glicoproteína plasmática dependiente de la vitamina K que se escinde a su forma activada por el complejo trombina-trombomodulina. La proteína C en su forma activada contiene un dominio de proteasa de serina y funciona en la degradación de las formas activadas de los factores V y VIII de coagulación. La proteína C es una proteasa de serina dependiente de la vitamina K producida en el hígado y compuesta por 2 cadenas de polipéptidos. La proenzima de 62 kDa se activa mediante trombina unida a un receptor de superficie endotelial y la enzima activa limpia el factor Va y VIIIa e inhibe así la coagulación sanguínea. El peso molecular de la enzima activa es de 55 kDa y las concentraciones normales en plasma humano son de aproximadamente 1-3 ng/ml debido a la rotación muy rápida, la concentración de proenzima es de aproximadamente 3 μg/ml. Las mutaciones en el gen de la proteína C se han asociado con la trombofilia debido a la deficiencia de proteína C, la púrpura neonatal fulminans y la trombosis venosa recurrente.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04070 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5624 |
| Símbolo de gen | PROC |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |