Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor XIV/Protein C ELISA Kit
Código de producto. 17174393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17174393 96 pruebas paquete de 96
17114869 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17174393 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH119RB
ELISA
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
La proteína C es una glicoproteína plasmática dependiente de la vitamina K que se escinde a su forma activada por el complejo trombina-trombomodulina. La proteína C en su forma activada contiene un dominio de proteasa de serina y funciona en la degradación de las formas activadas de los factores V y VIII de coagulación. La proteína C es una proteasa de serina dependiente de la vitamina K producida en el hígado y compuesta por 2 cadenas de polipéptidos. La proenzima de 62 kDa se activa mediante trombina unida a un receptor de superficie endotelial y la enzima activa limpia el factor Va y VIIIa e inhibe así la coagulación sanguínea. El peso molecular de la enzima activa es de 55 kDa y las concentraciones normales en plasma humano son de aproximadamente 1-3 ng/ml debido a la rotación muy rápida, la concentración de proenzima es de aproximadamente 3 μg/ml. Las mutaciones en el gen de la proteína C se han asociado con la trombofilia debido a la deficiencia de proteína C, la púrpura neonatal fulminans y la trombosis venosa recurrente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Péptido de activación; proteína anticoagulante C; APC; Autoprotrombina IIA; factor de coagulación de la sangre XIV; EDQVDPRLIDGK; inactivador de los factores de coagulación Va, VIII; PC; preproproteína C; PROC1; proteína C; proteína C (inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa); prepropéptido de la proteína C; proteína C, inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa; THPH3; THPH4; proteína C de tipo I; proteína C dependiente de la vitamina K; proteína C dependiente de la vitamina K; cadena ligera de la proteína C dependiente de la vitamina K.
Intervalo del ensayo De 0,82 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P04070
Símbolo de gen PROC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Proteína C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min