Learn More
R&D Systems™ Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA
Código de producto. 18712444
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Suficiente para unitSize
18712444 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 18712444 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DCF300
Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Coagulation Factor III/Tissue Factor in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul), urine (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 7.80 - 500pg/mL
Sensibilidad del ensayo 2.05pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Urine
Especificidad Natural and Recombinant Human Coagulation Factor III
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 2152
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Citrate Plasma (50uL),Urine (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), F3, FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor