missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CNTF R alpha ELISA Kit

Código de producto. 17164859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17164859 5 x 96 pruebas cada uno
17124393 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17164859 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH114RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human CNTF R alpha quantitates human CNTF R alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CNTF R alpha.

Este gen codifica un receptor de clase hematopoyética/interferón perteneciente a la superfamilia de receptores de citoquinas. El producto génico codificado representa la subunidad alfa específica de la CNTF de un heterotrímero que forma el complejo del receptor de la CNTF, que también incluye la LIFR y la gp130. El receptor está unido a la membrana por un enlace glucosil-fosfatidilinositol y contiene un dominio tipo C2 de tipo inmunoglobulina y un dominio tipo III de fibronectina. La transducción de la señal requiere que la CNTF se una primero a este componente alfa, lo que permite el reclutamiento de gp130 y LIFR beta para formar el complejo receptor tripartito. La transducción de la señal estimula la expresión de genes, la supervivencia celular o la diferenciación en una variedad de tipos de células neuronales. Se ha observado un empalme alternativo en este locus y se han identificado dos variantes, y ambas codifican la misma proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Receptor de factor neurotrófico ciliario; receptor de factor neurotrófico ciliario alfa; subunidad alfa del receptor de factor neurotrófico ciliario; subunidad alfa del receptor CNTF; CNTFR; CNTFR alfa; Cntfralfa; CNTFR alfa; MGC1774
Intervalo del ensayo De 12 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P26992
Símbolo de gen Cntfr
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CNTFR
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.