Learn More
R&D Systems™ Human CMTM7 (NP_612419.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18793347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18793347 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18793347 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Especificaciones
génica CMTM7
Número de acceso NP_612419.1
ID de gen (Entrez) 112616
Alias de gen chemokine-like factor super family 7, chemokine-like factor super family member 7 variant 2, chemokine-like factor superfamily 7, Chemokine-like factor superfamily member 7, CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 7, CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 7, CKLFSF7, CMTM 7, FLJ30992
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg