Learn More
Invitrogen™ Human Cluster of Differentiation 6/CD6 ELISA Kit
Descripción
Human Cluster of Differentiation 6/CD6 quantitates human Cluster of Differentiation 6/CD6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cluster of Differentiation 6/CD6.
El CD6, también conocido como T12, es un miembro de la superfamilia de receptores de barrido que se encuentra en subconjuntos de células T y B, timocitos y células de leucemia linfocítica aguda (LLA). El CD6 interactúa con su ligando CD166/Alcam (molécula de adhesión de células leucocitarias activadas) y sirve como coreceptor para la activación de células T y estabilizador de la sinapsis inmunológica. La adhesión celular mediada por CD6-Alcam también es importante para la proliferación de células T. El CD6 puede ejercer algunas de sus funciones mediante la asociación con el CD5, probablemente mediante la señalización de CD5 de ajuste fino. La ligadura de CD6 tiene un papel antiapoptótico en las células B de la leucemia linfocítica crónica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD6; antígeno CD6; antígeno CD6, Tp120; molécula CD6; FLJ44171; OX52; CD6 soluble; T12; antígeno de diferenciación de células T CD6; TP120 |
| Intervalo del ensayo | De 0,23 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P30203 |
| Símbolo de gen | CD6 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |