Learn More
R&D Systems™ Human CLEC-2A (NP_001124183) VersaClone cDNA
Código de producto. 18786378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18786378 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18786378 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
C-type Lectin Domain Family 2, Member A
The Human CLEC-2A (NP_001124183) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CLEC-2A, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CLEC-2A insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hCLEC2A
Número de acceso NP_001124183
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 538bp
ID de gen (Entrez) 387836 (Human)
Alias de gen CLEC2A, CLEC2A C-type lectin domain family 2, member A KACL, PILAR, UNQ5792
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research use only. Not for use in humans