Learn More
R&D Systems™ Human Chromogranin B (NP_001810.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Chromogranin B |
| Número de acceso | NP_001810.2 |
| ID de gen (Entrez) | 1114 |
| Alias de gen | CgB, CHGB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |