Learn More
R&D Systems™ Human CHID1 (NP_076436.3) VersaClone cDNA
Código de producto. 18442580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18442580 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18442580 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CHID1
Número de acceso NP_076436.3
ID de gen (Entrez) 66005
Alias de gen chitinase domain containing 1, chitinase domain-containing protein 1, FLJ42707, MGC3234, SI-CLP, stabilin-1 interacting chitinase-like protein, Stabilin-1-interacting chitinase-like protein
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg