Learn More
Human CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32148405 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32148405 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2631481Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549