Descripción
Línea celular CEBPB KO disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 11 pb en el exón 1 y deleción de 1 pb en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |