Learn More
Human CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32145488 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
32145488 cada uno
1 options
Código de producto. 32145488 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2572671Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sanger seq