Descripción
La línea celular CD79A KO disponible para encargar. KO validado por Next Generation Sequencing, Western blot. Control salvaje gratuito disponible. Para pedir celdas de control tipo knockout y salvajes: selecciona 2 celdas de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |