Description
Línea celular CD47 KO disponible para pedido. KO validado por inmunocitoquímica, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 11 pbbs en el exón 2 y deleción de 5 pbbs en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.