Descripción
Kit Humano CD47 ELISA - Extracelular
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q08722 |
| Intervalo del ensayo | 187,5 a 3000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 46.6 pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Analitos detectables | CD47 |
| ensayo | Kit Humano CD47 ELISA - Extracelular |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de bocadillos ELISA |
| Tipo de producto | Sándwich ELISA |
| Tipo de muestra | Medios de cultivos celulares, Plasma (citrato), Plasma (EDTA), Plasma (heparina), Suero |
| Suficiente para | 10 × 96 pruebas |
| Mostrar más |