Learn More
Invitrogen™ Human CD300e/LMIR6 ELISA Kit
Descripción
Human CD300e/LMIR6 quantitates human CD300e/LMIR6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD300e/LMIR6.
El CD300e es un miembro de la familia de glicoproteínas de las proteínas de la superficie celular expresadas en células mieloides. El CD300e interactúa con la proteína de unión a tirosina quinasa TYRO y se cree que participa como un receptor de activación. El CD300e se expresa en células dendríticas mieloides maduras y monocitos, y se regula a la baja en células dendríticas inmaduras. Además, el CD300e interactúa con DAP-12, lo que media las señales de activación. Se ha señalado que la respuesta aloreactiva de las células T naive ha mejorado mediante la activación del CD300e. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción del CD300e se incluyen la tungiasis y la infestación de piojos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BC034097; miembro de la familia tipo antígeno CD300 E; miembro de la familia tipo antígeno CD300 E; CD300E; antígeno CD300e; molécula CD300e; Cd300le; CLM2; CLM-2; CMRF35A5; CMRF35-A5; molécula similar a CMRF35 2; molécula similar a CMRF-35 1; Receptor inmunitario expresado en células mieloides 2; IREM2; IREM-2; PIgR2; PIgR-2; receptor de poly-Ig 2; receptor de inmunoglobulina polimérica 2; TREM5 |
| Intervalo del ensayo | De 0,5 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q496F6 |
| Símbolo de gen | CD300E |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |