Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando/TNFSF8 de CD30 humano
Código de producto. 17145319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17145319 5 x 96 pruebas cada uno
17854170 10 × 96 pruebas paquete de 10
17184833 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17145319
Marca: Invitrogen™ EH84RBX5
El ligando/TNFSF8 de CD30 humano cuantifica el ligando/TNFSF8 de CD30 humano en suero, plasma y sobrenadante.
El ligando/TNFSF8 de CD30 humano cuantifica el ligando/TNFSF8 de CD30 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ligando/TNFSF8 de CD30 humano natural como el recombinante.
El ligando para CD30 es CD30L (CD153). La unión del CD30 al CD30L media efectos pleotrópicos como la proliferación celular, la activación, diferenciación y muerte celular apoptótica. El CD30 desempeña un papel fundamental en la patofisiología de la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas de CD30+. El CD30 actúa como una molécula coestimuladora en la selección tímica negativa. Además de su expresión en las células de Hodgkin y Reed-Sternberg, la CD30 también se encuentra en algunos linfomas no Hodgkin (incluidos los linfomas Burkitt), células T y B infectadas por virus, y en las células T y B normales después de la activación. En los linfocitos T, la expresión del CD30 está presente en un subconjunto de linfocitos T que producen citoquinas de tipo Th2 y en los timocitos CD4+/CD8+ que coexpresan CD45RO y el receptor de IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD153; antígeno CD153; ligando antígeno CD30; ligando CD30; Cd30l; CD30-L; CD30LG; CD30ligando; Tnfsf8; TNLG3A; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 8; superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando), miembro 8; ligando del factor de necrosis tumoral 3 A; miembro de la superfamilia de ligando del factor de necrosis tumoral 8; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral 8
Intervalo del ensayo De 0,123 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P32971
Símbolo de gen Tnfsf8
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD153
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min