Learn More
R&D Systems™ Human CD21 (NP_001868) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CD21 |
| Número de acceso | NP_001868 |
| ID de gen (Entrez) | 1380 |
| Alias de gen | C3DR, C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3 d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |