Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para receptor CD21/CR2/VEB humano
Código de producto. 17115319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17115319 5 x 96 pruebas cada uno
17154833 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17115319
Marca: Invitrogen™ EH81RBX5
El receptor CD21/CR2/VEB humano cuantifica el receptor CD21/CR2/VEB humano en suero, plasma y sobrenadante.
El receptor CD21/CR2/VEB humano cuantifica el receptor CD21/CR2/VEB humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente tanto el receptor CD21/CR2/VEB humano natural como el recombinante.
El CD21 (receptor del complemento 2, CR2, receptor C3D, receptor VEB) une los fragmentos del complemento C3, especialmente sus fragmentos de descomposición, que permanecen unidos covalentemente para complementar las superficies o el antígeno de activación. El CD21 desempeña funciones importantes en la captación y retención de inmunocomplejos, la supervivencia de las células B de memoria y el desarrollo y mantenimiento de la respuesta humoral a los antígenos dependientes de las células T. El CD21 también sirve como un receptor clave para la unión del virus de Epstein-Barr y participa en la focalización de priones a células dendríticas foliculares y en la agilización de la neuroinvasión tras la exposición periférica a los priones. Una forma soluble del CD21 (sCD21) se desprende de la superficie de los linfocitos y conserva su capacidad para unir los ligandos respectivos. El CD21 funciona como receptor para los componentes del complemento C3d, C3dg e iC3b, para VEB y IFNalpha. El CD21 se une a CD23 y se asocia a CD19, CD81 y Leu13 para formar un complejo de señal-transducción de gran tamaño que participa en la activación de células B. Las variaciones genéticas en el gen CD21 están asociadas con la susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico tipo 9 (SLEB9). Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas de CD21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso C3DR; CD21; CD35; receptor de superficie celular para C3d; receptor C3d complementario; receptor C3d complementario 2; receptor de componente complementario (3 b/4 b) 1 (grupo sanguíneo Knops); receptor de componente complementario (3 d/virus de Epstein-Barr) 2; receptor de componente complementario 3 d 2; receptor de componente complementario 2; receptor complementario 1 de isoforma larga; receptor complementario 2; receptor complementario tipo 1; receptor complementario tipo 2; CR; Cr1; Cr-1; Cr2; Cr-2; CVID7; receptor de VEB; receptor del virus de Epstein-Barr; expresado en linfocitos B; SLEB9
Intervalo del ensayo De 17 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 17 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20023
Símbolo de gen CR2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD21
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min