missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD20 (Research Grade Rituximab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7116588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18729208 25 μg 25 microgramos
18714328 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18729208 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9575SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD20
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu2
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Bp35MGC3969, CD20, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Ly-44, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A1, MS4A2, S7
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CD20
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 931
Especificidad de la prueba Detects Human CD20 based on Rituximab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Rituximab. This product is for research use only.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.