missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR7 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18751587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18751587 25 μg 25 microgramos
18763477 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18751587 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1971SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR7 Monoclonal specifically detects CCR7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR7
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2600G
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P32248
Alias de gen BLR2, BLR2C-C chemokine receptor type 7, C-C CKR-7, CC-CKR-7, CCR7, CCR-7, CD197, CD197 antigen, CDw197, CDw197CC chemokine receptor 7, chemokine (C-C motif) receptor 7, CMKBR7, CMKBR7chemokine (C-C) receptor 7, EBI1, EBI1EBV-induced G protein-coupled receptor 1, EBV-induced G-protein coupled receptor 1, Epstein-Barr virus induced gene 1, Epstein-Barr virus induced G-protein coupled receptor, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1, EVI1, lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor, MIP-3 beta receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human CCR7, Accession # P32248
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1236
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.