Descripción
Línea celular CCND1 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 5 pb en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |