Learn More
Abcam Línea celular HeLa de eliminación humana CCND1 (Ciclina D1)
Código de producto. 32141648 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32141648 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32141648 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2617602x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Línea celular CCND1 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el éxón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. ...
La línea celular CCND1 KO disponible para pedido. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 celdas/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas