Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CCL4 humano
Código de producto. 16891556 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16891556 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16891556 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0015296T
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CCL4 endógena
  • Reconoce el CCL4 humano
  • La CCL4 (quimiocina C-C ligando 4, MIP-1β) desempeña un papel clave en la inflamación y la regulación inmunitaria
    • CCL4 producida por: células inmunitarias (monocitos, células B y linfocitos T), fibroblastos, células endoteliales y epiteliales
    • Las células objetivo incluyen células dendríticas inmaduras, que expresan el receptor de cognados CCR5
    • Mayor expresión de CCL4 notificada en monocitos y sangre de personas mayores
    • Las concentraciones séricas fueron mayores en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello en comparación con los controles
Proceso:
  • Anticuerpo específico para CCL4 previamente revestido en micropocillos
  • Proteína CCL4 en muestras capturadas por anticuerpos revestidos después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para el CCL4 humano para detectar la proteína CCL4 humana capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso BC107433
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3,4 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 6351
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P13236
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human CCL4 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine