Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CCL3 humano
Código de producto. 16831506 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16831506 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16831506 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0009296T
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CCL3 humana endógena
  • Reconoce el CCL3 humano
  • El ligando 3 (CCL3) de quimiocinas (motivo C-C) también conocido como MIP-1α pertenece a la familia de las quimiocinas
    • La CCL3 se encuentra en el SNC y los receptores CCR1 y CCR5 expresados por astrocitos, microglia y neuronas
      • La CCL3 y los receptores contribuyen al desarrollo de la enfermedad ósea en el mieloma múltiple mediante el apoyo al crecimiento del tumor y la regulación de la diferenciación de osteoclastos
    • La CCL3 está asociada a la regulación del crecimiento celular, la angiogensis y la metástasis de tumores (melanoma, carcinoma de células renales y cáncer colorrectal)
    • La CCL3 mejora la migración celular y la metástasis mediante la expresión de matriz MMP-2 de regulación al alza en células de condrosarcoma
Proceso:
  • Anticuerpo específico para CCL3 humana previamente revestido en micropocillos
  • Proteína CCL3 humana en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, otro anticuerpo de biotinilado específico para CCL3 humano añadido para detectar la proteína CCL3 humana capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_002974
Intervalo del ensayo De 1,95 a 125 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,06 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 6348
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P10147
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST AuthentiKine Human beta-NGF ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine