missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL26/Eotaxin-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18783878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18783878 25 μg 25 microgramos
18795779 100 μg 100 microgramos
18721387 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18783878 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB653SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CCL26/Eotaxin-3 Monoclonal specifically detects CCL26/Eotaxin-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL26/Eotaxin-3
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 115002
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Neutralization 2-8 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9Y258
Alias de gen CC chemokine IMAC, C-C motif chemokine 26, chemokine (C-C motif) ligand 26, chemokine N1, eotaxin-3, Eotaxin3, IMAC, Macrophage inflammatory protein 4-alpha, MGC126714, MIP-4a, MIP-4alpha, SCYA26, SCYA26MIP-4-alpha, small inducible cytokine A26, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 26, Small-inducible cytokine A26, TSC-1Thymic stroma chemokine-1
Símbolos de los genes CCL26
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL26/Eotaxin-3 Thr24-Leu94 Accession # Q9Y258
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10344
Especificidad de la prueba Detects human CCL26/Eotaxin-3 in ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human (rh) CCL11/Eotaxin, recombinant mouse (rm) CCL11/Eotaxin, rhCCL24/Eotaxin-2, rmCCL24/Eotaxin-2, rhCCL3, rhCCL4, rmCCL3, rmCCL4, rhCCL5, rhCCL13, or rhCCL14.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.