missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL20/MIP-3 alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18771958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18771958 25 μg 25 microgramos
18711948 100 μg 100 microgramos
18787168 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771958 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB360SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications

CCL20/MIP-3 alpha Monoclonal specifically detects CCL20/MIP-3 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL20/MIP-3 alpha
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 67310
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.2-2 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P78556.1
Alias de gen beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARC, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP3 alpha, MIP-3 alpha, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38
Símbolos de los genes CCL20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL20/MIP-3 alpha Ala27-Met96 (Asn95Asp) Accession # P78556.1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6364
Especificidad de la prueba Detects human CCL20/MIP-3 alpha in ELISAs and Western blots. In ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CCL19, rhCXCL1, rhCCL16, rhCCL11, recombinant mouse CCL20/MIP-3 alpha , or recombinant rat CCL20/MIP-3 alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.