Descripción
La línea celular CCL2 KO disponible para ordenar. KO validado por inmunocitoquímica. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 bp en el exón 2 y deleción de 5 bp en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 10000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |