Learn More
R&D Systems™ Human Caspr3/CNTNAP3 (NP_387504) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_387504 |
| ID de gen (Entrez) | 79937 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |