Learn More
Invitrogen™ Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit
Descripción
El kit de inmunocitoquímica de cardiomiocitos humanos permite un análisis óptimo basado en imágenes de dos etiquetadores de cardiomiocitos clave: NKX2.5 y TNNT2/cTnT. Es el único kit que ofrece la mejor obtención de imágenes para cardiomiocitos en una sola caja, con un conjunto completo de anticuerpos primarios y secundarios, una tinción de ADN nuclear y todos los tampones prefabricados para un experimento de tinción optimizado.
Con el kit de inmunocitoquímica de cardiomiocitos humanos, puede:
Confirmar la expresión de etiquetadores de cardiomiocitos clave con anticuerpos altamente específicos
Obtener más información por muestra al medir más de un etiquetador a la vez
Generar imágenes multiplexadas increíbles con el mínimo esfuerzo
Ahorrar tiempo y evitar la pérdida de células eliminando los pasos de lavado innecesarios del protocolo de tinción
Procesar las muestras con confianza utilizando un conjunto completo y optimizado de reactivos ICC
Confirme la expresión de etiquetadores cardíacos clave
Los anticuerpos incluidos en el kit se han seleccionado y validado cuidadosamente para obtener un alto rendimiento en el análisis inmunocitoquímico de los cardiomiocitos. Los anticuerpos son adecuados para la caracterización de cardiomiocitos generados a partir de células madre pluripotentes mediante el kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC Gibco™.
Obtenga más información por muestra
Los anticuerpos del kit se han diseñado para permitir la evaluación específica y simultánea de NKX2.5 y TNNT2 junto con la tinción de ADN nuclear para permitirle ahorrar tiempo y evitar la pérdida de las preciadas muestras.
Genere increíbles imágenes multiplexadas
Gracias al rendimiento superior de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la obtención de increíbles imágenes multiplexadas de la expresión de etiquetadores de cardiomiocitos mediante sets de filtros azules, verdes y naranjas/rojos disponibles habitualmente.
Elimine los pasos de lavado innecesarios
El método optimizado recomendado para este kit elimina los pasos de lavado innecesarios de los protocolos estándar de inmunocitoquímica, por lo que ahorra tiempo y reduce la probabilidad de pérdida de células durante el protocolo de tinción, en especial cuando se utilizan cubreobjetos de vidrio o portaobjetos de cámara. Solo es necesario llevar a cabo el lavado después de la incubación con anticuerpos primarios y secundarios.
Procese las muestras con confianza
El conjunto optimizado de tampones de fijación, permeabilización, bloqueo y lavado prefabricados le permite centrarse en dar respuesta a las preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a preparar reactivos y determinar la compatibilidad.
Ventajas
El kit de inmunocitoquímica de cardiomiocitos humanos se escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 50 muestras con un volumen de tinción de 200 μl. El contenido detallado del kit se puede encontrar a continuación.
Con el kit de inmunocitoquímica de cardiomiocitos humanos, puede:
Confirme la expresión de etiquetadores cardíacos clave
Los anticuerpos incluidos en el kit se han seleccionado y validado cuidadosamente para obtener un alto rendimiento en el análisis inmunocitoquímico de los cardiomiocitos. Los anticuerpos son adecuados para la caracterización de cardiomiocitos generados a partir de células madre pluripotentes mediante el kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC Gibco™.
Obtenga más información por muestra
Los anticuerpos del kit se han diseñado para permitir la evaluación específica y simultánea de NKX2.5 y TNNT2 junto con la tinción de ADN nuclear para permitirle ahorrar tiempo y evitar la pérdida de las preciadas muestras.
Genere increíbles imágenes multiplexadas
Gracias al rendimiento superior de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la obtención de increíbles imágenes multiplexadas de la expresión de etiquetadores de cardiomiocitos mediante sets de filtros azules, verdes y naranjas/rojos disponibles habitualmente.
Elimine los pasos de lavado innecesarios
El método optimizado recomendado para este kit elimina los pasos de lavado innecesarios de los protocolos estándar de inmunocitoquímica, por lo que ahorra tiempo y reduce la probabilidad de pérdida de células durante el protocolo de tinción, en especial cuando se utilizan cubreobjetos de vidrio o portaobjetos de cámara. Solo es necesario llevar a cabo el lavado después de la incubación con anticuerpos primarios y secundarios.
Procese las muestras con confianza
El conjunto optimizado de tampones de fijación, permeabilización, bloqueo y lavado prefabricados le permite centrarse en dar respuesta a las preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a preparar reactivos y determinar la compatibilidad.
Ventajas
El kit de inmunocitoquímica de cardiomiocitos humanos se escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 50 muestras con un volumen de tinción de 200 μl. El contenido detallado del kit se puede encontrar a continuación.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | 2 colores, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura entre -20 °C y 4 °C:
Almacenar de -20 °C a temperatura ambiente:
|
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Tipo de producto | Kit de inmunocitoquímica |