Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxilesterasa 1/CES1 humana
Código de producto. 17125299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125299 5 x 96 pruebas cada uno
17184813 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17125299
Marca: Invitrogen™ EH64RBX5
La carboxilesterasa 1/CES1 humana cuantifica la carboxilesterasa 1/CES1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La carboxilesterasa 1/CES1 humana cuantifica la carboxilesterasa 1/CES1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxilesterasa 1/CES1 humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la gran familia de carboxiesterasas. Los miembros de la familia son responsables de la hidrólisis o transesterificación de diversos xenobióticos, como la cocaína y la heroína, y de sustratos endógenos con enlaces de éster, tioéster o amida. Pueden participar en el metabolismo de los ácidos grasos y los ésteres de colesterol, y pueden desempeñar una función en el sistema de barrera hematoencefálica. Esta enzima es la principal enzima hepática y actúa en la eliminación de fármacos hepáticos. Las mutaciones de este gen provocan una deficiencia de carboxilesterasa 1. Para este gen, se han encontrado tres variantes de transcripción que codifican tres isoformas diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ACAT; acil coenzima A: colesterol aciltransferasa; acil-coenzima A: colesterol aciltransferasa; carboxilesterasa cerebral hBr1; carboxilesterasa ES-3; carboxilesterasa 1; carboxilesterasa 1 (serina esterasa 1 de monocitos/macrófagos); carboxilesterasa 1 A; carboxilesterasa 1 E; carboxilesterasa 1 G; similar a carboxilesterasa 1; carboxilesterasa 2 (hígado); CE-1; CEH; Ces1; Ces-1; Ces1a; Ces1e; Ces1g; Ces1l; CES2; colesteril éster hidrolasa; cocaína carboxilesterasa; Eg; EG244595; egasina; Es22; Es-22; ES-HTEL; esterasa 22; esterasa-22; ES-x; Gm4976; hCE-1; HMSE; HMSE1; serina esterasa 1 de monocitos/macrófagos humanos; carboxilesterasa 1 del hígado; carboxilesterasa 22 del hígado; carboxilesterasa 3 del hígado; metilumbeliferil-acetato desacetilasa 1; MGC117365; serina esterasa de monocitos/macrófagos; PCE-1; pI 5,5 esterasa; REH; hidrolasa de éster de retinilo; serina esterasa 1; SES1; Ses-1; TGH; triacilglicero; triacilglicerol hidrolasa
Intervalo del ensayo De 28,67 a 7000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 28 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P23141
Símbolo de gen CES1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CES1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min