Learn More
Abcam Línea celular CAPN2 (Calpain 2) humana knockout HEK-293T
Código de producto. 32140309 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
32140309 1.000.000 de celdas cada uno
32140093 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32140309 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2666281000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Línea celular KO CAPN2 disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 17 pbbs en el éxón 4 e inserción de 1 pbb. en el éxón 4, deleción de 47 pbb, deleción de 47 pb. y deleción de 8 pb. en el éxón 4. Para ordenar tanto knockout como salvaje-...
Línea celular KO CAPN2 disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 17 pb en el exón 4 e inserción de 1 pb en el éxón 4 y deleción de 47 pb en el éxon 4 y deleción de 8 pb en el éxón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Spécification
Cantidad 1.000.000 de celdas
Estado normativo RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.