missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Calreticulin-2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18792068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18792068 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18792068 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC2927V100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calreticulin-2/CALR3 Monoclonal specifically detects Calreticulin-2/CALR3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calreticulin-2/CALR3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 321007
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96L12
Alias de gen CALR3, calreticulin 2, calreticulin 3, Calreticulin2, Calreticulin-2, calreticulin-3, cancer/testis antigen 93, Crt2, CRT2calreticulin-2, CT93, FLJ25355, MGC26577
Símbolos de los genes CALR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Calreticulin-2 Thr20-Leu384 Accession # Q96L12
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125972
Especificidad de la prueba Detects human Calreticulin-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Calreticulin is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.