missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human CA125/MUC16 DuoSet ELISA
Descripción
The Human CA125/MUC16 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CA125/MUC16.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos detectables | CA125/MUC16 |
| ensayo | ELISA Development Kit |
| Conjugado | Biotina |
| Reactividad cruzada | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Formato del kit de inmunoensayo | 96-well microplate (sold separately) |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 94025 |
| Especie del huésped | Humano |
| Intervalo de medición | 31.2-2,000pg/mL |
| Cantidad | 5 placas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?