Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para C4c humano
Código de producto. 17155289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17155289 5 x 96 pruebas cada uno
17114813 96 pruebas paquete de 96
18517854 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17155289
Marca: Invitrogen™ EH58RBX5
La C4c humana cuantifica la C4c humano en suero, plasma y sobrenadante.
El C4c humano cuantifica el C4c humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el C4c humano natural y recombinante.
C4B puede estar involucrado en el lupus eritematoso sistémico (LES). Trastorno multisistémico crónico, recidivante, inflamatorio y a menudo febril del tejido conectivo, caracterizado principalmente por la afectación de la piel, las articulaciones, los riñones y las membranas serosas. Es de etiología desconocida, pero se cree que representa un fallo de los mecanismos reguladores del sistema autoinmunitario. La enfermedad se caracteriza por una amplia gama de disfunciones del sistema, una elevada velocidad de sedimentación de eritrocitos y la formación de células LE en la sangre o la médula ósea. La susceptibilidad a la enfermedad está asociada con variaciones que afectan al gen representado en esta entrada. La variación interindividual del número de copias (CNV) del complemento componente C4 y los polimorfismos asociados dan como resultado diferentes susceptibilidades al LES. Se ha demostrado que el riesgo de susceptibilidad al LES aumenta significativamente entre los sujetos con solo dos copias de C4 total. Un número elevado de copias es un factor de protección contra el LES.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Complemento ácido C4; complemento básico C4; proteína 2 con dominio C3 y alfa-2-macroglobulina similar a PZP; proteína 3 con dominio alfa-2-macroglobulina similar a C3 y PZP; complemento c4; C4A; anafilatoxina C4a; C4B; C4B_2; C4B1; C4B12; C4B2; C4B3; C4B5; C4b-A; C4b-B; C4BD; C4d-A; C4d-B; C4F; CH; forma Chido de C4; CO4; cadena del complemento C4 beta; cadena del complemento C4 gamma; complemento C4-A; cadena del complemento C4-A alfa; complemento C4-B; cadena del complemento C4-B alfa; complemento C4B1a; complemento componente 4 B (grupo sanguíneo Chido); CPAMD2; CPAMD3
Intervalo del ensayo De 21 a 5000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 21 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P0C0L5
Símbolo de gen C4B
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Complemento C4c
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min