Learn More
R&D Systems™ Human C2GNT3/GCNT4 (NP_057675) VersaClone cDNA
Código de producto. 18787468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18787468 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18787468 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Glucosaminyl (N-acetyl) Transferase 4 Core 2
The Human C2GNT3/GCNT4 (NP_057675) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for C2GNT3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The C2GNT3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica C2GNT3
Número de acceso NP_057675
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1374bp
ID de gen (Entrez) 51301
Alias de gen beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoproteinbeta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 4, C2GNT3, core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3, Core 2-branching enzyme 3, Core2-GlcNAc-transferase 3, EC 2.4.1.102, GCNT4, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2(beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase), Gm279, Gm73
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg