Learn More
R&D Systems™ Human C1qL1 (NP_006679) VersaClone cDNA
Código de producto. 18771768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18771768 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18771768 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Human C1qL1 (NP_006679) VersaClone cDNA is a member of the C1q-like subfamily of C1q-related proteins.
The Human C1qL1 (NP_006679) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for C1QL1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The C1QL1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hC1QL1
Número de acceso NP_006679
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 790bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 10882
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg