Descripción
Línea celular SHFL KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pbbbo en el exón 3 y 2 pb's en el exón 3. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 celdas/vial'. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial'.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |