Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18746538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18746538 25 μg 25 microgramos
18722328 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18746538
missing translation for 'mfr': R&D Systems MAB17072SP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno C-ReactiveProtein/CRP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 987312
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P02741
Alias de gen C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C-Reactive Protein/CRP Phe17-Pro224 Accession # P02741
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1401
Especificidad de la prueba Detects human C-Reactive Protein/CRP in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.