missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728327 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728327 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF1707SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

C-Reactive Protein/CRP Polyclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C-Reactive Protein/CRP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P02741
Alias de gen C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
Símbolos de los genes CRP
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C-Reactive Protein/CRP Phe17-Pro224 Accession # P02741
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1401
Especificidad de la prueba Detects human C-Reactive Protein/CRP in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 35% cross-reactivity with recombinant mouse CRP and 10% cross-reactivity with recombinant rat CRP is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.